PTFEPET10205
Polytetrafluoro-ethylene (PTFE), Hydrophobic
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE
Nível de qualidade
grau
for separation
descrição
Filter code PTFE
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophobic
Parâmetros
15 L/min-cm2 air flow rate
50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi
técnica(s)
gas filtration: suitable
área de filtração
20 cm2
tamanho da membrana
20 cm × 20 cm
espessura
127 μm
tamanho de poro
1.0 μm
ponto de bolha
≥6 psi, 100% IPA
Descrição geral
Our hydrophobic PTFE membranes are highly resistant to most chemicals and are available with polyethylene or polypropylene support material. Applicable for a wide range of filtration applications including device manufacturing, tubing and vial venting