PC150
Anti-β-Amyloid (1-42) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
ELISA (0.1-0.5 µg/ml)
Radioimmunoassay (0.5 µg/ml)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Borchelt, D.R., et al. 1997. Neuron19, 939.
Citron, M., et al. 1997. Nature Med.3, 67.
Hardy, J. 1997. Trends in Neurosci.20, 154.
Solomon, B., et al. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA94, 4109.
Duff, K., et al. 1996. Nature383, 710.
Iwatsubo, T., et al. 1994. Neuron13, 45.
Suzuki, N., et al. 1994. Science264, 133.
Informações legais
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1