Documentos Principais
PBTK07610
Millipore
Discos de ultrafiltração, 30 kDa NMW
Biomax®, filter diam. 76 mm
Sinônimo(s):
Filtro de membrana PES, 30 kDa NMWCO
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polyethersulfone membrane
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Biomax®
técnica(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diâmetro
76 mm
diâmetro do filtro
76 mm
área de filtração
41.8 cm2
tamanho de poro
30 kDa NMWCO
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
  • As membranas do disco cortado de ultrafiltração em polietersulfona (PES) Biomax® são ideais para a concentração, purificação e dessalinização de proteínas.
  • Otimizadas para concentrar ou dessalinizar soro, plasma ou meios de cultura de tecidos condicionados.
  • Uma ampla gama de tamanhos de poro está disponível para se adequar às necessidades da sua aplicação.
Aplicação
NMWL (limite de peso molecular nominal) de 30 kDa, Biomax de polietersulfona, 76 mm de diâmetro
Ligação
Substitui: 13242
Informações legais
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1