Documentos Principais
PBTK02510
Millipore
Filtro de membrana PES, 30 kDa NMWCO
Biomax®, filter diam. 25 mm
Sinônimo(s):
Biomax PES ultrafiltration membrane discs, Ultrafiltration Discs, 30 kDa NMW
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polyethersulfone membrane
Nível de qualidade
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Biomax®
técnica(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diâmetro
25 mm
diâmetro do filtro
25 mm
área de filtração
4.1 cm2
tamanho de poro
30 kDa NMWCO
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Aplicação
30 kDa NMWL, Biomax polyethersulfone, 76 mm diameter
Informações legais
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1