Documentos Principais
PA12/110
Millipore
Válvula NovAseptic, atuador pneumático em aço inoxidável, normalmente fechada, NF
About This Item
Código UNSPSC:
40141600
eCl@ss:
37051001
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
plastic, POM indicator
stainless steel cover (EN 1.4305/ASTM 303)
valve (Actuator, Pneumatic)
Nível de qualidade
descrição
Electropolished; Ra ?1.6 µm (63 µin)
Parâmetros
-1 to -6 bar pressure
0 to 70 °C temp. range
peso
0.5 kg1.1 lb
Aplicação
O corpo da válvula e o diafragma aplicados podem ter limites de temperatura e/ou pressão de design diferentes. O componente mais fraco do produto montado determina os limites máximos de temperatura e pressão de design.
Embalagem
O Atuador é embalado em uma caixa fechada.