P3C010C01
Cassete Pellicon® 3 com membrana Ultracel®
filtration area 0.11 m2, NMWCO 10 kDa
Sinônimo(s):
Cassete Pellicon® 3 com membrana Ultracel de 10 kDa, tela C, 0,11 m2
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
Nível de qualidade
Características
holdup volume 18 mL (in feed channel)
fabricante/nome comercial
Pellicon®
Parâmetros
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Altura
2.3 cm (0.90 in.)
Comprimento
20.6 cm (8.1 in.)
Largura
5.6 cm (2.2 in.)
área de filtração
0.11 m2
área da membrana
0.11 m2
extraíveis gravimétricos
≤1500 mg/m2
matriz
Ultracel® (Membrane)
tamanho de poro
10 kDa NMWCO
pH
2-13
Descrição geral
O cassete Pellicon® 3 com membrana Ultracel® foi projetado para a filtração de proteínas terapêuticas (como anticorpos monoclonais) e proteínas recombinantes e não recombinantes.
Este dispositivo de ultrafiltração P3C010C01 Pellicon® 3 apresenta um tamanho de poro de 10 kDa NMWCO, uma área de filtração de 0,11 m2, uma membrana PLCTK e dimensões de 0,8 cm (A) x 5,6 cm (L) x 20,6 cm (C).
Características e benefícios
- Robusto & e confiável - ideal para os processos de filtração mais exigentes da atualidade
- Alto desempenho - produz excelente resolução, rendimentos e resistência à contrapressão
- Recuperação ideal do produto - graças à comprovada tecnologia de membrana
- Tecnologia sem vazios - as membranas de ponta resolvem praticamente qualquer desafio de separação
- Sem defeitos, com adesão superior - a Ultracel® usa membranas compostas fundidas em um substrato microporoso
- A fabricação automatizada oferece consistência e confiabilidade de desempenho imbatíveis
- Cuidados de instalação & fáceis - simples de instalar e manter
Outras notas
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1