P3C005C05
Cassete Pellicon® 3 com membrana Ultracel®
filtration area 0.57 m2, NMWCO 5 kDa
Sinônimo(s):
Pellicon® 3 Cassette with Ultracel 5 kDa Membrane, C screen, 0.57 m2
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene screen
stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
Nível de qualidade
Características
holdup volume 118 mL (in feed channel)
fabricante/nome comercial
Pellicon®
Parâmetros
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Altura
2.4 cm (0.93 in.)
Comprimento
20.6 cm (8.1 in.)
Largura
17.8 cm (7 in.)
área de filtração
0.57 m2
área da membrana
0.57 m2
extraíveis gravimétricos
≤1500 mg/m2
Matriz
Ultracel® (Membrane)
tamanho de poro
5 kDa NMWCO
pH
2-13
Categorias relacionadas
Descrição geral
The Pellicon® 3 Cassette with Ultracel® Membrane is designed for the filtration of therapeutic proteins (such as monoclonal antibodies) and recombinant and non-recombinant proteins.
This P3C005C05 Pellicon® 3 ultrafiltration device features a pore size of 5 kDa NMWCO, a filtration area of 0.57 m2, a PLCCC membrane, and dimensions measuring 0.8 cm (H) x 5.6 cm (W) x 20.6 cm (L).
Características e benefícios
- Rugged & reliable – ideally suited for today′s more demanding filtration processes
- High performance – produces excellent resolution, yields and back-pressure resistance
- Optimum product recovery – thanks to proven membrane technology
- Void-free technology – leading-edge membranes resolve virtually any separation challenge
- Defect-free, superior adhesion – Ultracel®uses composite membranes cast on a microporous substrate
- Automated manufacturing – delivers unbeatable performance, consistency and reliability
- Easy installation & care – simple to install and maintain
Outras notas
Nota de análise
Informações legais
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Gratuito - Faça login para baixar
Gratuito - Faça login para baixar
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa