Documentos Principais
P3B050A01
Millipore
Cassete Pellicon® 3 com membrana Biomax®
50kDa, A Screen, 0.11 m2
Sinônimo(s):
Pellicon® 3 Cassette with Biomax 50 kDa Membrane, A screen, 0.11 m2
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031623
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
TPE seal
polyethersulfone
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
Nível de qualidade
Características
holdup volume 9 mL (in feed channel)
fabricante/nome comercial
Pellicon®
Parâmetros
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Altura
2.3 cm (0.90 in.)
Comprimento
20.6 cm (8.1 in.)
Largura
5.6 cm (2.2 in.)
área da membrana
0.11 m2
extraíveis gravimétricos
≤1500 mg/m2
Matriz
Biomax® (Membrane)
tamanho de poro
50 kDa NMWCO
pH
1-14
Descrição geral
Os dispositivos de filtração Pellicon® 3 são cassetes avançados de alto desempenho, ideais para os atuais’anticorpos terapêuticos de título mais alto, bem como para os processos de filtração mais exigentes que requerem pressões operacionais, temperaturas e regimes de limpeza cáusticos mais altos.
O cassete Pellicon® 3 com membrana® Biomax é perfeito para a filtração de anticorpos monoclonais e soluções que contenham albumina, hormonas, vacinas e fatores de crescimento.
Este dispositivo de ultrafiltração P3B050A01 Pellicon® 3 apresenta um tamanho de poro de 50 kDa NMWCO, uma membrana Biomax® 50 e dimensões de 2,3 cm (A) x 5,6 cm (L) x 20,6 cm (C).
Características e benefícios
  • Robusto & confiável – ideal para os processos de filtração mais exigentes da atualidade
  • Alto desempenho – produz excelente resolução, rendimentos e resistência à contrapressão
  • Recuperação ideal do produto – graças à comprovada tecnologia de membrana
  • Tecnologia sem vazios – as membranas de ponta resolvem praticamente qualquer desafio de separação
  • Sem defeitos, com adesão superior – Ultracel®utiliza membranas compostas fundidas em um substrato microporoso
  • Fabricação automatizada – oferece desempenho, consistência e confiabilidade imbatíveis
  • Cuidados de instalação & simples – instalação e manutenção simples
Outras notas
Esses produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação.
Nota de análise
Extraíveis gravimétricos: após 24 horas em água, em temperatura ambiente controlada
Informações legais
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.