Documentos Principais
NZ-2ML-B
Millipore
BIOSCOT IVD Reagent Other Specificities & AHG
BIOSCOT Anti-k from the clone P3A118OL67, Human IgG Antibody, Blood Grouping Reagent
Sinônimo(s):
Anti-k (clone P3A118OL67), Blood Grouping Reagent
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
fonte biológica
human
Nível de qualidade
clone
P3A118OL67, monoclonal
embalagem
pkg of 2 mL
fabricante/nome comercial
BIOSCOT
condição de armazenamento
do not freeze
concentração
1-5 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnica(s)
agglutination assay: suitable
pH
6-8
Isotipo
IgG
aplicação(ões)
clinical testing
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 24 months
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
Aplicação
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Vialled, Labeled
Informações legais
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2