Documentos Principais
HNWP09000
Millipore
Filtro de membrana de náilon, tamanho de poro de 0,45 μm
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Nylon Net Filter
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
Nylon membrane
plain filter
white filter
descrição
0.45 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 90 mm diameter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
Diâmetro
90 mm
diâmetro do filtro
90 mm
tamanho de poro
0.45 μm pore size
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Filter Code: HPWP
Aplicação
0.45 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 90 mm diameter