NXCH002MCR
Natrix® CH Micro
Natrix® CH Micro, pack of 2 × 1 mL
Sinônimo(s):
Natrix® CH Membrane Adsorber
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
media (Macroporous Polymer)
polypropylene device
Nível de qualidade
linha de produto
Natrix®
embalagem
pack of 2 × 1 mL
Parâmetros
≤10 MV/min flow rate
75 psi max. pressure
conector
female inlet and outlet (luer)
aplicação(ões)
mAb
pharmaceutical
viral therapy
técnica de separação
strong cation exchange
temperatura de armazenamento
2-30°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Unique Selectivity: excellent aggregate removal in flow-through mode is possible
- High Binding at Fast Flow-Rates: Natrix® CH membrane has 5x the binding capacity versus the competition at similar residence times
- Ready to Process: saves time by eliminating the need for column packing required of traditional resins, simply prime the device and begin purifying
Embalagem
Informações legais
acessório
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Gratuito - Faça login para baixar
Gratuito - Faça login para baixar
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
The Natrix® CH chromatography membrane device achieves high binding capacity at fast flow rates for accelerated mAb purification.