NXCH001BEN
Natrix® CH Bench
8.8mL, pack of 1 device
Sinônimo(s):
Natrix® CH 8.8mL, Natrix® CH Bench
About This Item
Materiais
device (Copolymer of styrene and phenylene ether)
media (Macroporous Polymer)
media (Polyacrylamide hydrogel reinforced with polybutyleneterephthalate substrate, with sulfonic acide and t-butyl chemistry (ligand))
Nível de qualidade
linha de produto
Natrix®
embalagem
pack of 1 (device)
Parâmetros
≤10 MV/min flow rate
75 psi max. pressure
conector
female inlet and outlet (luer)
(Natrix bench holder (clip))
aplicação(ões)
mAb
pharmaceutical
viral therapy
técnica de separação
strong cation exchange
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Unique Selectivity:excellent aggregate removal in flow-through mode
- High Binding at Fast Flow-Rates: Natrix® CH membrane has 5x the binding capacity versus the competition at similar residence times
- Ready to Process: saves time by eliminating the need for column packing required of traditional resins, simply prime the device and begin purifying
Embalagem
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
acessório