MX0SP014H1
Filtro de profundidade do Pod Pro Millistak+® HC
X0SP, filtration area 0.014 m², Lab Scale
Sinônimo(s):
Millistak+ Pro Pod Depth Filter, X0SP media series, 0.014 m 2 surface area, 1/4 in. Hose Barb connection
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Filtro de profundidade do Pod Pro Millistak+® HC, X0SP, filtration area 0.014 m2, hydrophilic
Materiais
acrylic
polypropylene
silica filter aid
Nível de qualidade
descrição
Secondary clarification of bioreactor harvests, post centrate harvest
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millistak+®
Parâmetros
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 37 °C (Reverse)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 4 °C (Forward)
30 psid max. inlet pressure (2.1 bar) at 25 °C
Altura
140 mm
5.5 in. (14 cm)
Comprimento
8.6 in. (22 cm)
área de filtração
0.014 m2
Impurezas
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
entrada
sample type liquid
condutividade
19.34-53.2 μS/cm at 25 °C (product water)
grau de filtragem
X0SP
Aplicação
Características e benefícios
- Reduce TOC extractables and pre-use flush volume requirements by 50%
- No beta glucans to interfere with limulous amoebocyte lysate (LAL) testing for bacterial endotoxins
Lot to lot consistency for successful development and implementation of robust clarification processes
Depth filter media formulation & design
- Provide as much as two times the filtration capacity with equivalent filter retention properties over commercial DE-based benchmarks
- Improved HCP impurity clearance
Disposable Pod device
- Flexible, modular format offers scalability from 5 to 12,000 liters or more
- Robust device format; easy to use and set up
Especificações
Nota de preparo
1 autoclave cycle of 60 min @ 123 ºC, filtration performance may be impacted. Recommended for post use contamination only.
Nota de análise
Informações legais
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa