Documentos Principais
MT17MAG47PMX25BK
Millipore
Painel de esferas magnéticas para células TH17 de camundongo MILLIPLEX® - pré-misturadas, com 25 analitos em embalagem que ocupa menos espaço (a granel)
Inflammation/Immunology Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology enables the simultaneous analysis of multiple cytokine and chemokine Th17 biomarkers in mouse serum, plasma and cell culture samples.
Sinônimo(s):
Painel TH17 de camundongo, Painel de esferas magnéticas, Painel de esferas magnéticas TH17
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Milliplex®
assay range
linearity: 111.0%
(1:04)
linearity: 113.1%
(1:08)
standard curve range: 1.5-1,500 pg/mL
(IL-4)
standard curve range: 10-10,000 pg/mL
(IL-17F)
standard curve range: 127-130,000 pg/mL
(IL-28B)
standard curve range: 15-15,000 pg/mL
(IL-1β)
standard curve range: 2.4-2,500 pg/mL
(IL-22)
standard curve range: 20-20,000 pg/mL
(IL-10, IL-12(p70), & IL-21)
standard curve range: 3.4-3,500 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 34-35,000 pg/mL
(GM-CSF & IL-15)
standard curve range: 342-350,000 pg/mL
(IL-23)
standard curve range: 39-40,000 pg/mL
(IL-13 & IL-17A)
standard curve range: 4.9-5,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 488-500,000 pg/mL
(TNFβ)
standard curve range: 49-50,000 pg/mL
(CD40L IL-31 & MIP-3α)
standard curve range: 586-600,000 pg/mL
(IL-17E/ IL-25)
standard curve range: 6.9-6,000 pg/mL
(IL-2)
standard curve range: 7.8-8,000 pg/mL
(IFNγ & IL-6)
standard curve range: 78-80,000 pg/mL
(IL-33)
standard curve range: 879-900,000 pg/mL
(IL-27)
técnica(s)
multiplexing: suitable
compatibilidade
configured for Premixed
método de detecção
fluorometric (Luminex xMAP)
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
O painel de esferas Th17 de camundongo MILLIPLEX® lhe permite focar no potencial terapêutico da modulação de citocinas dos linfócitos T auxiliares de CD4. Em conjunto com a plataforma Luminex® xMAP® em um formato de esferas, você tem a vantagem da velocidade e sensibilidade ideais, permitindo a detecção multiplex quantitativa de dezenas de analitos simultaneamente, o que pode aumentar drasticamente a produtividade.
Tipo de painel: citocinas/quimiocinas
Especificidade
ATUALIZAÇÃO >>
Reatividade cruzada entre os anticorpos e qualquer um dos outros analitos neste painel não é detectável ou é insignificante.
Reatividade cruzada
Não houve reatividade cruzada ou, quando houve, foi mínima, entre os anticorpos e quaisquer outros analitos no painel (vide detalhes no protocolo do ensaio).
Aplicação
  • Analitos: Ligante CD40, GM-CSF, IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-15, IL-17A, IL-17E/IL-25, IL-17F, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-28B, IL-31, IL-33, MIP-3α/CCL20, TNF-α, TNFβ
  • Tipos de amostras recomendadas: soro, plasma ou lisado de tecidos/células e sobrenadante de cultura
  • Diluição recomendada da amostra: pura
  • Tempo de execução do ensaio: de um dia para o outro
  • Categoria de pesquisa: Inflamação e imunologia
Armazenamento e estabilidade
A temperatura de armazenamento recomendada para os componentes do kit é de 2 a 8 °C.
Outras notas
Sensibilidade: consulte o protocolo do kit para obter informações sobre a sensibilidade de biomarcadores individuais.
Informações legais
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Visite a Biblioteca de Documentos
Yu-Wen Liu et al.
JCI insight, 7(11) (2022-05-04)
Positive regulatory domain 1 (PRDM1) encodes B lymphocyte-induced maturation protein 1 (BLIMP1), also known as a master regulator of T cell homeostasis. We observed a negative relationship between Blimp-1 and IL-21 based on our previous data that Blimp-1 overexpression in