About This Item
Código UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
Produtos recomendados
linha de produto
MultiScreen®
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
MultiScreen®
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Os coletores a vácuo MultiScreen foram desenvolvidos para todas as aplicações de filtração a vácuo usando as placas de filtração MultiScreenHTS e MultiScreen. Os componentes do coletor são resistentes a solventes e adequados para uso com protocolos automatizados ou manuais.
Novo coletor a vácuo MultiScreenHTS com tecnologia DirectStack
O novo coletor a vácuo MultiScreenHTS oferece desempenho aprimorado para uso com placas de filtração MultiScreenHTS de 96 e 384 poços, bem como as da família de placas de filtração Solvinert. Ele pode ser facilmente configurado para coletar o fluxo para descarte e analitos. Para aplicações que requerem coleta de filtrados para análise adicional, o coletor a vácuo MultiScreenHTS e as placas de filtração oferecem uma melhora significativa na confiabilidade em relação aos sistemas atuais. Quando usado com placas de filtração MultiScreenHTS e placas receptoras padrão ANSI/SBS, os designs exclusivos das placas e do coletor se combinam para eliminar lacunas entre as guias de fluxo e os poços receptores e proporcionar uma opção de processamento de placa em placa para os ensaios em que há necessidade de coleta de filtrados. O empilhamento direto também facilita a iniciação do vácuo. Ciclos completos de ensaios de filtração podem ser realizados sem intervenção manual.
O coletor a vácuo MultiScreenHTS apresenta:
- Tecnologia DirectStack para coleta de filtrado sem interação entre amostras
- Configurações para poços profundos ou placas receptoras padrão
- A área ocupada compatível com ANSI/SBS possibilita uma fácil integração robótica no suporte
Também disponível: Coletores a vácuo MultiScreen para placas de filtração clássicas.
Compatibilidade química
- A lista de compatibilidades que você pode encontrar nas Diretrizes gerais para placas MultiScreen abrange produtos químicos que são compatíveis com os coletores a vácuo MultiScreenHTS e MultiScreen, bem como as placas de filtração MultiScreen Solvinert.
Aplicações
- Filtração a vácuo de placas de filtração com vários poços, manuseio automatizado de líquidos
Novo coletor a vácuo MultiScreenHTS com tecnologia DirectStack
O novo coletor a vácuo MultiScreenHTS oferece desempenho aprimorado para uso com placas de filtração MultiScreenHTS de 96 e 384 poços, bem como as da família de placas de filtração Solvinert. Ele pode ser facilmente configurado para coletar o fluxo para descarte e analitos. Para aplicações que requerem coleta de filtrados para análise adicional, o coletor a vácuo MultiScreenHTS e as placas de filtração oferecem uma melhora significativa na confiabilidade em relação aos sistemas atuais. Quando usado com placas de filtração MultiScreenHTS e placas receptoras padrão ANSI/SBS, os designs exclusivos das placas e do coletor se combinam para eliminar lacunas entre as guias de fluxo e os poços receptores e proporcionar uma opção de processamento de placa em placa para os ensaios em que há necessidade de coleta de filtrados. O empilhamento direto também facilita a iniciação do vácuo. Ciclos completos de ensaios de filtração podem ser realizados sem intervenção manual.
O coletor a vácuo MultiScreenHTS apresenta:
- Tecnologia DirectStack para coleta de filtrado sem interação entre amostras
- Configurações para poços profundos ou placas receptoras padrão
- A área ocupada compatível com ANSI/SBS possibilita uma fácil integração robótica no suporte
Também disponível: Coletores a vácuo MultiScreen para placas de filtração clássicas.
Compatibilidade química
- A lista de compatibilidades que você pode encontrar nas Diretrizes gerais para placas MultiScreen abrange produtos químicos que são compatíveis com os coletores a vácuo MultiScreenHTS e MultiScreen, bem como as placas de filtração MultiScreen Solvinert.
Aplicações
- Filtração a vácuo de placas de filtração com vários poços, manuseio automatizado de líquidos
Informações legais
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13