MSPHL7348
Cartucho Durapore® 0,45 µm
cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Sinônimo(s):
DuraporeCartridge Filter 30 in. 0.45 μm Code 7
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PVDF
Nível de qualidade
conformidade reg.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linha de produto
Durapore®
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Durapore®
técnica(s)
bioburden reduction: suitable
Comprimento
30 in.
Largura
2.7 in.
comprimento nominal do cartucho
30 in. (75 cm)
área de filtração
2.07 m2
Impurezas
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíveis gravimétricos
≤60 mg/cartridge
matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.45 μm
entrada
sample type liquid
código do cartucho
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)