Documentos Principais
MSP000410
Millipore
Millex hydrophobic PTFE syringe filter
pore size 1.0 μm, diam. 25 mm, non-sterile
Sinônimo(s):
Millex FA 25mm PTFE 10μm Non-sterile, Millex-FAUP Filter Unit
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PTFE membrane
PVC housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex
Parâmetros
45 psig max. pressure (inlet and differential)
45 °C max. temp. (113 °F)
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
Diâmetro
25 mm
área de filtração
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
19 mm
tamanho de poro
1.0 μm
conector
inlet and outlet for 11 mm O.D. groove
Descrição geral
Millex-FAUP is a non-sterile filter unit used in the filtration of particles larger than 1.0 µm from air, other gas, or non-aqueous liquids. The filter units are intended for single use and should not be re-sterilized or reused.
Embalagem
1000 units supplied non-sterile and double bagged.
Informações legais
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany