Merck
MPSTD2
mPAGE® Western Protein Standard
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Código UNSPSC:
41105337
NACRES:
NA.32
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Formulário
liquid
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
MP8W15MP10W15MP10W10
form
liquid
form
-
form
-
form
-
Descrição geral
mPAGE Western Protein Standard consists of seven recombinant proteins at 20 kDa, 30 kDa, 40 kDa, 50 kDa, 60 kDa, 80 kDa and 120 kDa with an IgG binding site that binds to most antibodies. This enables visualization of both the protein marker and sample proteins on the same western blot without additional reagents.
  • Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Aplicação
Load 2.5 to 10 μL per well. For best results, the loading volume of the marker should be optimized based upon the sensitivity of the detection method. This marker binds to the constant region of IgG, so protein A or protein G fluorephore conjugates cannot be used for detection.
Do not boil.
Western Blotting
Informações legais
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Protocolos
Visão geral da química de géis de poliacrilamida e instruções detalhadas para moldagem manual de géis de poliacrilamida com o uso dos kits de moldagem de géis bis-tris mPAGE® TurboMix.
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Conteúdo relacionado
Nós entendemos. Os faroestes podem ser uma dor no borrão, e nós certamente já fizemos a nossa parte. Portanto, compartilhe conosco seus borrões feios e receba uma surpresa! E, embora não possamos dizer o que é - isso estragaria a surpresa -, exceto que isso despertará a criatividade no laboratório.
We get it. Westerns can be a pain in the blot, and we’ve certainly made our share. So, share with us your ugly blots and receive a surprise! And while we can’t tell you what it is – that would spoil the surprise - except that it will spark creativity in the lab.