Selecione um tamanho
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
Nome do produto
Gel bis-tris pré-moldado 10% mPAGE®, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 10 well
shelf life
18 mo.
packaging
pkg of 10 gels
L × W × wells
10 cm × 8 cm × 10 well
cassette W × L
10 cm × 8 cm
gel thickness
1 mm
well maximum volume
80 μL
well size
10 well
compatibility
mPAGE® (MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System)
storage temp.
2-8°C
General description
- Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Application
- Carregue até 60 μl de amostra por poço
- Tempo de corrida típico de 26 min (MES, 180 V) ou 31 min (MOPS, 200 V)
- Inverta a junta quando usando com os sistemas Bio-Rad Mini-PROTEAN
- Use um adaptador (MPTA) com o XCell SureLock e outros sistemas compatíveis
Western blot
Legal Information
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| compatibility mPAGE® (MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System) | compatibility mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System | compatibility mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System | compatibility mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System |
| well maximum volume 80 μL | well maximum volume 40 μL | well maximum volume 60 μL | well maximum volume 40 μL |
| cassette W × L 10 cm × 8 cm | cassette W × L 10 cm × 8 cm | cassette W × L 10 cm × 8 cm | cassette W × L 10 cm × 8 cm |
| gel thickness 1 mm | gel thickness 1 mm | gel thickness 1 mm | gel thickness 1 mm |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shelf life 18 mo. | shelf life 18 mo. | shelf life 18 mo. | shelf life 18 mo. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gel bis-tris pré-moldado 10% mPAGE®
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c