Documentos Principais
MIXJ500L102
Millipore
Transportador Misturador Mobius® 500L
jacketed
Sinônimo(s):
Mobius® 500L mixer carrier, jacketed
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Nível de qualidade
Parâmetros
4-40 °C temperature
Altura
166.1 cm (65.4 in.)
Largura
116.2 cm (45.8 in.)
Profundidade
104.8 cm (41.3 in.)
peso
374 kg (825 lb)
Informações legais
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
This page provides an overview of USP <87>, <88>, and <1031>, compares bioreactivity testing, and describes the transition of our organization towards in vitro test methods.