Documentos Principais
MFGL10SF3
Millipore
Cápsula de preenchimento final Durapore® 0,22 µm, Millipak®
Millipak® Final Fill 100
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; irradiated
linha de produto
Millipak® Final Fill 100
Características
hydrophilic
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.22 μm pore size
conector
fitting (19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.