MFGL06GL3
Cápsula de preenchimento final Durapore® 0,22 µm, Millipak®
Millipak® Final Fill 60
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polysulfone device
polysulfone support
Nível de qualidade
Agency
meets EP 2.6.14
meets JP 4.01
meets USP 85
esterilidade
irradiated
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
gamma compatible
linha de produto
Millipak® Final Fill 60
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipak®
Parâmetros
1.51 L/min flow rate at 0.86 bar (ΔP)
10 psi max. differential pressure (0.7 bar) at 25 °C (Reverse)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
60 L process volume
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) at 25 °C (Forward)
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Comprimento
4.3 in.
Largura
3.0 in.
Área de filtração do filtro
300 cm2
Impurezas
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction)
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction)
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.22 μm pore size
ponto de bolha
≥50 psi (3450 mbar), air with water
conector
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and 13 mm (1/2 in.) Hose Barb Outlet)
Descrição geral
Embalagem
Nota de preparo
This product was manufactured with a Durapore® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b)(6), validated based on large volume parenteral specifications as detailed in USP 788 Particulate Matter in Injections
Nota de análise
Outras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer general guidelines section of user guide shipped with this product
- Storage Statement: Please refer user guide shipped with this product
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Informações legais
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Gratuito - Faça login para baixar
Gratuito - Faça login para baixar
Gratuito - Faça login para baixar
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa