MC0HC05FS1
Filtro de profundidade de Pod Millistak+® HC
C0HC, filtration area 0.55 m², Process Scale
Sinônimo(s):
Millistak+ HC Pod Depth Filter, C0HC media series, 0.55 m 2 surface area
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Filtro de profundidade de Pod Millistak+® HC, C0HC, cellulose, filtration area 0.55 m2, hydrophilic
Materiais
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
Nível de qualidade
descrição
Perfusion bioreactor fluid
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millistak+®
Parâmetros
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Altura
32 cm (12.5 in.)
Comprimento
62 cm (24.2 in.)
área de filtração
0.55 m2
Impurezas
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
extraíveis gravimétricos
39-69 mg/m2
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
720-1260 ppb
entrada
sample type liquid
condutividade
8.66-10.5 μS/cm at 25 °C (product water)
grau de filtragem
C0HC
Aplicação
Especificações
Sodium: <3.0 mg/ft2
Calcium: <0.7 mg/ft2
Magnesium: <0.2 mg/ft2
Mercury: <0.01 mg/ft2
Chromium: <0.01 mg/ft2
Aluminum: <0.01 mg/ft2
Potassium: <0.01 mg/ft2
Lead: <0.01 mg/ft2
Arsenic: <0.01 mg/ft2
Cobalt: <0.01 mg/ft2
Iron: <0.01 mg/ft2
Manganese: <0.01 mg/ft2
Titanium: <0.01 mg/ft2
Zinc: <0.01 mg/ft2
Nota de preparo
1 autoclave cycle of 60 min @ 123 °C
Nota de análise
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13