Documentos Principais
MAB2241
Sigma-Aldrich
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
mouse monoclonal, Tau 12
Sinônimo(s):
G protein beta1/gamma2 subunit-interacting factor 1, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, microtubule-associated protein tau, microtubule-associated protein tau, isoform 4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Anticorpo anti-Tau, clone Tau 12, clone Tau 12, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
clone
Tau 12, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
As proteínas associadas aos microtúbulos, ou MAPS, ligam-se às subunidades de tubulina das estruturas dos microtúbulos e regulam sua estabilidade funcional. Na célula, os MAPs ligam-se ao monômero e à tubulina multimerizada. A ligação do MAP à tubulina multimerizada estabiliza ainda mais a formação de estruturas de microtubulina de ordem superior. A ligação do MAP às estruturas dos microtúbulos é mediada através da fosforilação através da Quinase Regulada por Afinidade dos Microtúbulos (MARK). A fosforilação libera MAPs ligados aos microtúbulos, desestabilizando a estrutura, levando-a à desmontagem. Existem predominantemente dois tipos de MAP, I, II. O MAP tipo II inclui MAP2, MAP4 e tau e é encontrado no tecido nervoso. Existem seis isoformas de tau no tecido cerebral e são distinguidas pelo seu número de domínios de ligação. Três isoformas possuem três domínios de ligação e as outras três possuem quatro domínios de ligação. Os domínios de ligação estão localizados no terminal carboxilo da proteína e são carregados positivamente (permitindo que ela se ligue ao microtúbulo carregado negativamente). As isoformas com quatro domínios de ligação são melhores na estabilização dos microtúbulos do que aquelas com três domínios de ligação.
Especificidade
A reatividade com outras espécies não foi determinada.
Cat. # MAB2241 reconhece a região do terminal N de Tau.
Imunogênio
Epítopo: extremidade N
Peptídeo linear sintético conjugado com KLH.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
O anticorpo anti-tau, clone Tau 12 é um anticorpo contra Tau para uso em WB.
Subcategoria de pesquisa
Doenças neurodegenerativas
Qualidade
Western blot:
Descrição-alvo
50-68 kDa
Ligação
Substitui: MAB10417
forma física
Formato: Purificado
Purificado com proteína G
Purificado em tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM NaCl com NaN3 0,05%.
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 ºC a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Lisado de tecido cerebral humano.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
April L Darling et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 30(7), 1350-1359 (2021-03-10)
Alzheimer's disease is a progressive fatal neurodegenerative disease with no cure or effective treatments. The hallmarks of disease include extracellular plaques and intracellular tangles of aggregated protein. The intracellular tangles consist of the microtubule associated protein tau. Preventing the pathological
Michael J Ellis et al.
Acta neuropathologica, 147(1), 87-87 (2024-05-18)
Antibodies are essential research tools whose performance directly impacts research conclusions and reproducibility. Owing to its central role in Alzheimer's disease and other dementias, hundreds of distinct antibody clones have been developed against the microtubule-associated protein Tau and its multiple
Juan Ramón Perea et al.
Experimental neurology, 310, 14-21 (2018-08-24)
Tauopathies are a broad set of neurodegenerative dementias characterized by the aggregation of Tau protein. Activated microglia and elevated levels of pro-inflammatory molecules are also pathological hallmarks of tauopathies. In these diseases, intracellular Tau is secreted to the extracellular space
Francesc X Guix et al.
International journal of molecular sciences, 19(3) (2018-03-03)
Progressive cerebral accumulation of tau aggregates is a defining feature of Alzheimer's disease (AD). A popular theory that seeks to explain the apparent spread of neurofibrillary tangle pathology proposes that aggregated tau is passed from neuron to neuron. Such a
Hiroki Takeuchi et al.
NPJ vaccines, 5, 28-28 (2020-03-29)
Pathological aggregates of tau proteins accumulate in the brains of neurodegenerative tauopathies including Alzheimer's disease and frontotemporal lobar degeneration (FTLD-tau). Although immunotherapies of these disorders against tau are emerging, it is unknown whether nasal delivery, which offers many benefits over