MABX7501
Anti-human brain natriuretic peptide, clone 51
clone 51, from mouse
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
51, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Informações sobre genes
human ... NPPB(4879)
Descrição geral
Antibody reacts with Brain Neurotrophic Factor (BNF). BNF is a protein that is released into the blood due to excessive stretching of the heart muscle cells. This is a diagnostic markers that is exclusively used to rule out a heart attack.
Aplicação
Confirmed matched pairing. Capture Antibody MABX7501-1KC; Detector Antibody MABX7630-1KC or MABX7262-1KC
forma física
Format: Purified
Outras notas
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2