MABT901
Anti-Connexin 43 Antibody, C-terminal Antibody, clone P4G9
clone P4G9, from mouse
Sinônimo(s):
Gap junction alpha-1 protein, CX43, Gap junction 43 kDa heart protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
P4G9, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
guinea pig (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bovine ... Gja1(281193)
dog ... Gja1(403418)
guinea pig ... Gja1(100379273)
human ... GJA1(2697)
mouse ... Gja1(14609)
rabbit ... Gja1(100008935)
rat ... Gja1(24392)
rhesus monkey ... Gja1(714344)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Connexin 43 in NRK cells (Courtesy of Joell Solan in Paul Lampe s Lab at the Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Connexin 43 in Immunoprecipitation applications (Sosinsky, G.E., et. al. (2007). Biochem J. 408(3):375-85).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Connexin 43 in Immunocytochemistry applications (Norris, R.P., et. al. (2008). Development. 135(19):3229-38).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Connexin 43 in Immunocytochemistry applications (Churko, J.M., et. al. (2010). Biochem J. 429(3):473-83).
Cell Structure
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Connexin 43 in human heart tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1