MABT845
Anti-Cytokeratin-20 Antibody, clone XQ1
clone XQ1, from mouse
Sinônimo(s):
Keratin, type I cytoskeletal 20, CK-20, Keratin-20, K20
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
XQ1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
não deve reagir com
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KRT20(54474)
mouse ... Krt20(66809)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Cytokeratin-20 in Western Blotting applications (Zhou, Q., et. al. (2003). Mol Biol Cell. 14(7):2959-71).
Cell Structure
Qualidade
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Cytokeratin-20 in mouse colon tissue sections.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade