MABT827-AF555
Anti-Dystrophin Antibody, clone 2C6 (MANDYS106), Alexa Fluor™ 555 Conjugate
clone 2C6 (MANDYS106), from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Sinônimo(s):
Dystrophin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 555
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2C6 (MANDYS106), monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DMD(1756)
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
Immunofluorescence Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected dystrophin in human skeletal muscle tissue sections.
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
The unconjugated antibody (Cat. No. MABT827) and Alexa Fluor™ 488 conjugate (Cat. No. MABT827-AF488) are also available for Immunohistochemistry
Immunofluorescence
and Western Blotting applications.
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2