MABT344
Anti-phospho-cytokeratin-8 (K8) (Ser73) Antibody, clone LJ4
clone LJ4, from mouse
Sinônimo(s):
Keratin, type II cytoskeletal 8, CK-8, Keratin-8, K8, Type-II keratin Kb80
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LJ4, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer73)
Informações sobre genes
human ... KRT8(3856)
mouse ... Krt8(16691)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitaated phospho-cytokeratin-8 (K8) (Ser73) in Immunoprecipitation applications (Ku, N.O., et. al. (2003). Hepatology. 37(5):1006-14; Liao, J., et. al. (1997). J Biol Chem. 272(28):17565-73).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected phospho-cytokeratin-8 (K8) (Ser73) in Immunocytochemistry applications (Toivola, D.M., et. al. (2002). Mol Biol Cell. 13(6):1857-70).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected phospho-cytokeratin-8 (K8) (Ser73) in Western Blotting applications (Toivola, D.M., et. al. (2002). Mol Biol Cell. 13(6):1857-70; Ku, N.O., et. al. (2003). Hepatology. 37(5):1006-14; Liao, J., et. al. (1997). J Biol Chem. 272(28):17565-73; McIntosh, P.B., et. al. (2010). J Cell Sci. 123(Pt 16):2810-22).
ELISA Analysis: A representative lot detected phospho-cytokeratin-8 (K8) (Ser73) in ELISA applications (Liao, J., et. al. (1997). J Biol Chem. 272(28):17565-73).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected phospho-cytokeratin-8 (K8) (Ser73) in lysate from HeLa cells treated with Calyculin A/Okadaic Acid, but not in lysate from untreated cells.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas