MABT213
Anti-SHP-1 Antibody, clone HG213, rabbit monoclonal
clone HG213, from rabbit, unconjugated
Sinônimo(s):
Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6, Hematopoietic cell protein-tyrosine phosphatase, Protein-tyrosine phosphatase 1C, PTP-1C, Protein-tyrosine phosphatase SHP-1, SH-PTP1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
unpurified
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HG213, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTPN6(5777)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected SHP-1 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrição-alvo
3 isoforms exist with molecular weights between 63 kDa and 68 kDa
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
Jurkat cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1