MABT179
Anti-Osterix (SP7) Antibody, clone 6B12.1
clone 6B12.1, from mouse
Sinônimo(s):
Transcription factor Sp7, Zinc finger protein osterix
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6B12.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SP7(121340)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Osterix in 10 µg of SW1353 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
SW1353 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2