MABT1488
Anti-MBP (Citrulline R130) Antibody, clone 3C6
clone 3C6, from mouse
Sinônimo(s):
Myelin basic protein, Myelin A1 protein, Myelin membrane encephalitogenic protein, Citrullinated MBP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3C6, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
citrullination (Arg130)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected MBP (Citrulline R130) in Myelin basic protein (MBP) treated with human PAD2 (Courtesy of Byungki Jang, Ph.D./Eun-Kyoung Choi, Ph.D., Ilsong Institute of Life Science, Hallym University, South Korea).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MBP (Citrulline R130) in Western Blotting applications (Jang, B., et. al. (2018). Mol Neurobiol. 55(4):3172-3184).
ELISA Analysis: A representative lot detected MBP (Citrulline R130) in ELISA applications (Jang, B., et. al. (2018). Mol Neurobiol. 55(4):3172-3184).
Cell Structure
Qualidade
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected MBP (Citrulline R130) in GST-tagged myelin basic protein (MBP) treated with human Peptidyl Arginine Deiminase 2 (PAD-2)(200 ng for 4 h at 37°C).
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1