MABT1443
Anti-phospho-Connexin 43 (Ser368) Antibody, clone 2C6
Sinônimo(s):
Gap junction alpha-1 protein;Connexin-43;Cx43;Gap junction 43 kDa heart protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2C6, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 43.01 kDa
observed mol wt ~42 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
monkey, bovine, porcine, canine, human, feline
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer368)
Informações sobre genes
human ... GJA1(2697)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in NRK cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected Connexin 43 phosphorylated on serine 368 in lysates from untreated NRK cells and in NRK cells treated with 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA; 25 nM; 40 min).
Tested Applications
Western Blotting Analysis (WB): A representative lot of this antibody detected phospho-Connexin-43 (Ser368) in NRK cells. ( Solan, JL., and Lampe, PD. (2020). Biomolecules. 10(12); 1596).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1