MABS480
Anti-PTPN22 Antibody, clone 3B3.1
culture supernatant, clone 3B3.1, from mouse
Sinônimo(s):
Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 22, Hematopoietic cell protein-tyrosine phosphatase 70Z-PEP, Lymphoid phosphatase, LyP, PEST-domain phosphatase, PEP
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3B3.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTPN22(26191)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected PTPN22 in 10 µg of human burkitt′s lymphoma Ramos cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2