MABS453
Anti-Axin2, clone cond4-1D5 Antibody
clone cond4-1D5, from rat
Sinônimo(s):
Axin-2, Axin-like protein, Axil, Conductin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
cond4-1D5, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AXIN2(8313)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot of this antibody detected Axin2 in SW 480 cell lines
Signaling
Apoptosis & Cancer
General Post-translation Modification
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected Axin2 in 10 µg of HCT116 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1