MABS36
Anti-ODC1 Antibody, clone CPTC-ODC1-2
clone CPTC-ODC1-2, from mouse
Sinônimo(s):
ornithine decarboxylase 1, ornithine decarboxylase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CPTC-ODC1-2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ODC1(4953)
Descrição geral
Imunogênio
Material obtained from the National Cancer Institute’s Clinical Proteomic Technologies for Cancer (CPTC) program.
Aplicação
Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: 10 µg/mL of this antibody detected ODC1 on 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
MCF-7 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1