MABS2070
Anti-UGT1A10 Antibody, clone 20H1
clone 20H1, from mouse
Sinônimo(s):
UDP-glucuronosyltransferase 1-10, EC: 2.4.1.17, UGT1*10, UGT1-10, UGT1.10, UDP-glucuronosyltransferase 1-J, UGT-1J, UGT1J, UDP-glucuronosyltransferase 1A10
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
20H1, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG3κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UGT1A10(54575)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A representative lot detected UGT1A10 in Immunohistochemistry applications (Oda, S., et. al. (2017). Drug Metab Dispos. 45(9):1027-1034).
Qualidade
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected UGT1A10 in human small intestine tissue sections.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade