MABS2041
Anti-pan-ARF Antibody, clone 1D9
clone 1D9, from mouse
Sinônimo(s):
ADP-ribosylation factor 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D9, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
electron microscopy: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ARF1(375)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated ARF proteins (Cavenagh, M.M., et. al. (1996). J Biol Chem. 271(36):21767-74).
ELISA Analysis: A representative lot detected pan-ARF in ELISA applications (Cavenagh, M.M., et. al. (1996). J Biol Chem. 271(36):21767-74).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ARF proteins in Western Blotting applications (Cavenagh, M.M., et. al. (1996). J Biol Chem. 271(36):21767-74; Zuezem, S., et. al. (1992). Proc Natl Acad Sci USA. 89(14):6619-23).
Electron Microscopy Analysis: A representative lot detected ARF proteins in Electron Microscopy applications (Zuezem, S., et. al. (1992). Proc Natl Acad Sci USA. 89(14):6619-23).
Dot Blot Analysis: A representative lot detected ARF proteins in Dot Blot applications (Cavenagh, M.M., et. al. (1996). J Biol Chem. 271(36):21767-74).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 ug/mL of this antibody detected pan-ARF in HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade