MABS195
Anti-Pan-Ras Antibody
mouse monoclonal, RAS 10
Sinônimo(s):
GTPase Kras, K-Ras 2, Ki-Ras, c-K-ras, c-Ki-ras, GTPase Kras, N-terminally processed
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Pan-Ras Antibody, clone RAS 10, clone RAS 10, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RAS 10, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KRAS(3845)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Growth Factors & Receptors
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Pan-Ras in A431 cells.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated Pan-Ras in IP (Hamer, P.J., et al. (1990). Hybridoma. 9(6):573-587.).
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Pan-Ras in 10 µg of MCF7 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
MCF7 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1