MAB3418A5
Anti-MAP2 Antibody, clone AP20, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
clone AP20, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Sinônimo(s):
Microtubule-associated protein 2, MAP-2, MAP2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 555
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AP20, monoclonal
reatividade de espécies
rat, Xenopus, bovine, chicken, human, quail, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
chicken ... Map2(424001)
frog ... Map2(780043)
human ... MAP2(4133)
mouse ... Map2(17756) , Map2(281294)
rat ... Map2(25595)
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected MAP2 in rat E18 primary cortex cells.
Descrição-alvo
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2