MABS1914
Anti-Mitochondrial Pyruvate Carrier 2 (BRP44)
clone n/a, from mouse
Sinônimo(s):
Mitochondrial pyruvate carrier 2, Brain protein 44, BRP44
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
n/a, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MPC2(25874)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Immunoprecipitation Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot immunoprecipitated Mitochondrial Pyruvate Carrier 2 (BRP44) in mouse liver mitoplasts (Courtesy of Prof. Jean-Claude Martinou, Ph.D., University of Geneva, Switzerland)..
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL from a represenetative lot detected Mitochondrial Pyruvate Carrier 2 (BRP44) in mouse pancreas tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Mitochondrial Pyruvate Carrier 2 (BRP44) in Western Blotting applications (Compan, V., et. al. (2015). Mol Cell. 59(3):491-501; Vanderperre, B., et. al. (2016). PLoS Genet. 12(5):e1006056).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Mitochondrial Pyruvate Carrier 2 (BRP44) in mouse liver mitochondrial lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash