MABS1911
Anti-Serpin B9 Antibody, clone 7D8
clone 7D8, from mouse
Sinônimo(s):
Cytoplasmic antiproteinase 3, CAP-3, CAP3, Peptidase inhibitor 9, PI-9
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7D8, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SERPINB9(5272)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Serpin B9 in Flow Cytometry applications (Hirst, C.E., et. al. (2003). J Immunol. 170(2):805-15).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Serpin B9 in Immunocytochemistry applications (Hirst, C.E., et. al. (2003). J Immunol. 170(2):805-15).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Serpin B9 in Immunofluorescence applications (Hirst, C.E., et. al. (2003). J Immunol. 170(2):805-15).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Serpin B9 in Immunohistochemistry applications (Hirst, C.E., et. al. (2001). Mol Hum Peprod. 7(12):1133-42).
Western Blotting Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Serpin B9 in YT and Jurkat cell lysates (Courtesy of Prof. Phillip Bird, Ph.D., Monash University, Victoria Australia).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Serpin B9 in Western Blotting applications (Hirst, C.E., et. al. (2001). Mol Hum Peprod. 7(12):1133-42; Hirst, C.E., et. al. (2003). J Immunol. 170(2):805-15; Mangan, M.S., et. al. (2015). J Biol Chem. 291(7):3626-38).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Serpin B9 in COS-1 cells (Courtesy of Prof. Phillip Bird, Ph.D., Monash University, Victoria Australia).
Inflammation & Immunology
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Serpin B9 in human spleen tissue sections.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1