MABS1246
Anti-BIG2 Antibody, clone 56
clone 56, from mouse
Sinônimo(s):
Brefeldin A-inhibited GEP 2, ADP-ribosylation factor guanine nucleotide-exchange factor 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
56, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ARFGEF2(10564)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected BIG2 in Immunoprecipitation applications (Lowery, J., et. al. (2013). J Biol Chem. 288(16):11532-45).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected BIG2 in Immunocytochemistry applications (Lowery, J., et. al. (2013). J Biol Chem. 288(16):11532-45).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected BIG2 in Western Blotting applications (Lowery, J., et. al. (2013). J Biol Chem. 288(16):11532-45).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected BIG2 in 10 µg of human brain tissue lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1