Documentos Principais
2500
Millipore
Kit ReBlot Plus
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fabricante/nome comercial
Chemicon®
Re-Blot
Nível de qualidade
técnica(s)
western blot: suitable
método de detecção
chemiluminescent
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
O western blot é uma técnica comumente usada para estudar a função e localização de proteínas. Em geral, as amostras de proteínas são submetidas a eletroforese em SDS-PAGE e transferidas para uma membrana de nitrocelulose ou náilon, por exemplo, onde há a adição de anticorpos específicos. Diferentemente das tecnologias baseadas em ácidos nucleicos, que permitem a reutilização de southern e northern blots, a reutilização de western blots se mostrou difícil.
A remoção e readição de anticorpos a western blots oferece diversas vantagens:
1) Conservação de amostras caras ou que estão disponíveis apenas em quantidades limitadas,
2) Análise de um determinado blot usando vários anticorpos diferentes, por exemplo, anticorpos específicos para determinados subtipos ou isoformas,
3) Repetição de análises de resultados anômalos e confirmação com o mesmo anticorpo ou com um anticorpo diferente,
4) Correção de erros de incubação com o anticorpo errado,
5) Economia de gastos com reagentes e economia de tempo reutilizando o mesmo blot.
Embora as matrizes de imunoafinidade baseadas em antígenos e anticorpos, tais como conjugados Sepharose, tenham sido reutilizadas muitas vezes sem comprometer a reatividade antígeno-anticorpo, a necessidade de extremos de pH e agentes caotrópicos impossibilita a aplicação desses métodos em western blot.
O kit de reciclagem para western blot Re-Blot Plus da MILLIPORE contém soluções formuladas especialmente para remover anticorpos de western blots de forma rápida e eficaz, sem afetar significativamente as proteínas imobilizadas.
As vantagens do kit de reciclagem para western blot Re-Blot Plus incluem:
  • Ausência do odor pungente de β-mercaptoetanol na solução de remoção de anticorpos.
  • A remoção de anticorpos é feita em temperatura ambiente. Não é necessário o aquecimento dos blots.
  • Os anticorpos podem ser removidos dos blots em cerca de 15 minutos em temperatura ambiente.
  • Os blots podem ser reutilizados em 25 minutos.
Aplicação
O kit de reciclagem para western blot Re-Blot Plus da MILLIPORE é eficaz para remover anticorpos de western blots que foram revelados com quimioluminescência, iodo radioativo ou outros isótopos. Ele não é recomendado para remover anticorpos de substratos colorimétricos (TMB (tetrametilbenzidina), DAB (diaminobenzidina), 4-cloronaftol etc.), por não ser possível remover de forma eficaz os substratos que precipitam no local de reação.
O kit de reciclagem para western blot Re-Blot Plus deve ser usado apenas para fins qualitativos até que tenha sido estabelecido por análise comparativa de blots que a remoção de anticorpos não afeta quantitativamente um determinado antígeno.
Este produto destina-se apenas ao uso em pesquisa e não deve ser usado para diagnóstico ou in vivo.
Componentes
Solução branda de remoção de anticorpos, (10×) – (1 recipiente, 50 ml).
Solução forte de remoção de anticorpos (10×) – (1 recipiente, 50 ml).
Armazenamento e estabilidade
Os componentes do kit deve ser armazenados a 4 °C no ato do recebimento. O produto é estável por 3 a 6 meses após o recebimento. Se a solução de remoção de anticorpos cristalizar durante o armazenamento, ela pode ser dissolvida novamente com leve aquecimento a 37 °C antes do uso.
Observação: Para impedir a degradação do reagente, aperte a tampa firmemente durante o armazenamento. Evite exposição prolongada ao ar.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Re-Blot is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sepharose is a trademark of Cytiva
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Visite a Biblioteca de Documentos
Marina Pizzi et al.
Molecular and cellular neurosciences, 25(2), 301-311 (2004-03-17)
We investigated the effects of IL-6 and a chimeric derivative of IL-6 and soluble IL-6 receptor (IL6RIL6 chimera) on excitotoxic injury in rat organotypic hippocampal slices. Brief application of N-methyl-d-aspartate (NMDA) induced astrocyte reactivity, neuron cell death, and oligodendrocyte degeneration
Silvia Luotti et al.
Neurobiology of disease, 139, 104815-104815 (2020-02-23)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a fatal motor neuron disease for which there are no validated biomarkers. Previous exploratory studies have identified a panel of candidate protein biomarkers in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) that include peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A
Jo-Anne Chan et al.
PloS one, 14(9), e0221733-e0221733 (2019-09-11)
The development of effective malaria vaccines remains a global health priority. Currently, the most advanced vaccine, known as RTS,S, has only shown modest efficacy in clinical trials. Thus, the development of more efficacious vaccines by improving the formulation of RTS,S
Tingting Chen et al.
The Journal of clinical investigation, 130(4), 1808-1822 (2020-01-15)
A better understanding of all immune components involved in protecting against Mycobacterium tuberculosis infection is urgently needed to inform strategies for novel immunotherapy and tuberculosis (TB) vaccine development. Although cell-mediated immunity is critical, increasing evidence supports that antibodies also have
Nicoletta Filigheddu et al.
Molecular biology of the cell, 18(3), 986-994 (2007-01-05)
Ghrelin is an acylated peptidyl gastric hormone acting on the pituitary and hypothalamus to stimulate appetite, adiposity, and growth hormone release, through activation of growth hormone secretagogue receptor (GHSR)-1a receptor. Moreover, ghrelin features several activities such as inhibition of apoptosis
Protocolos
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.