MABS1222
Anti-MAN1B1 Antibody, clone 1D6
clone 1D6, from mouse
Sinônimo(s):
Endoplasmic reticulum mannosyl-oligosaccharide 1,2-alpha-mannosidase, MAN1B1, ER alpha-1,2-mannosidase, ER mannosidase 1, ERMan1, Man9GlcNAc2-specific-processing alpha-mannosidase, Mannosidase alpha class 1B member 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D6, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAN1B1(11253)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Signaling Neuroscience
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated MAN1B1 in HeLa cell lysate ((Pan, S., et al. (2011). Mol. Bio. Cell. 22(16):2810-2822).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated MAN1B1 in transfected HeLa cells (Iannotti, M.J., et al. (2014). J. Biol. Chem. 289(17):11844-11858).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected MAN1B1 in HeLa cells (Pan, S., et al. (2011). Mol. Bio. Cell. 22(16):2810-2822. & Iannotti, M.J., et al. (2014). J. Biol. Chem. 289(17):11844-11858).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected MAN1B1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1