MABN804
Anti-Ribeye Antibody, clone 3D12.1
clone 3D12.1, from mouse
Sinônimo(s):
C-terminal-binding protein 2, CtBP2, Ribeye
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3D12.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CTBP2(1488)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-250 dilution from a representative lot detected Ribeye in human cardiac myocytes and human cerebellum tissues.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Ribeye in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1