MABN793
Anti-PTHrP (1-34) Antibody, clone 23-57-137-1
About This Item
Produtos recomendados
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PTHrP(1-34) in 1 µg of human PTHrP recombinant protein.
propriedades físicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2