MABN757
Anti-Beta-glucosidase 2 (GBA2) Antibody, clone 4A12
clone 4A12, from rat
Sinônimo(s):
Non-lysosomal glucosylceramidase, Beta-glucocerebrosidase 2, Beta-glucosidase 2, Glucosylceramidase 2, NLGase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4A12, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Gba2(230101)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected beta-glucosidase 2 (GBA2) in isolated embryonic mouse hippocampal neurons, but not astrocytes (Körschen, H.G., et al. (2013). J. Biol. Chem. 288(5):3381-3393).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HA-tagged mouse beta-glucosidase 2 exogenously expressed in HEK293 cells, as well endogenous beta-glucosidase 2 in testis tissue samples from wild-type, but not Gba2-knock mice (Körschen, H.G., et al. (2013). J. Biol. Chem. 288(5):3381-3393).
Neuroscience
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected beta-glucosidase 2 (GBA2) in mouse brain tissue sections.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1