MABN740
Anti-GABA-B receptor 2 Antibody, clone N81/37
clone N81/37, from mouse
Sinônimo(s):
GABA-B-R2, GABA-BR2, GABABR2, Gamma-aminobutyric acid type B receptor subunit 2, GABA-B receptor 2, Gb2, G-protein coupled receptor 51
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
N81/37, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GABBR2(9568)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected GABA-B receptor 2 in human cerebellum and rat cerebral cortex tissue.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected GABA-B receptor 2 in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1