MABN704
Anti-ASS1 Antibody, clone 2C10
clone 2C10, from mouse
Sinônimo(s):
Argininosuccinate synthase, Citrulline--aspartate ligase, ASS1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2C10, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat, monkey
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ASS1(445)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected ASS1 in A431, Raji, MOLT4, Jurkat, A549, NIH/3T3, PC-12 and Cos7 cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
A431, Raji, MOLT4, Jurkat, A549, NIH/3T3, PC-12 and Cos7 cell lysates
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2